Tisk…
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24189-1G
APOSOR24189-1GEA 5230 CZK
APOSOR24189-1G
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₉N₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052535
CAS číslo: 66971-55-9