Tisk…
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 2820 CZK
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₄
MW: 188,23 g/mol
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00833024
CAS číslo: 149554-29-0