Tisk…
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-aminobenzoate
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 3540 CZK
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoate
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.2423 g/mol
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729048
CAS číslo: 92146-82-2