Tisk…
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24149-10G OR24149-1G OR24149-5G
APOSOR24149-10GEA 4800 CZK
APOSOR24149-10G APOSOR24149-1G APOSOR24149-5G
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Vzorec: C₉H₁₁N₃
MW: 161,21 g/mol
Bod varu: 241 °C/50mmHg
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047455
CAS číslo: 33611-48-2
EINECS: 251-596-6