Tisk…
Sulphur trioxide pyridine complex
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 1160 CZK
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012437
CAS číslo: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8,II