Tisk…
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 10980 CZK
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Vzorec: C₉H₁₁ClO₅S
Bod varu: 110…114 °C/0,05mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934807
CAS číslo: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III