Tisk…
2,5-Dichlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 1040 CZK
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
2,5-Dichlorobenzoic acid
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01
Bod varu: 300…302 °C
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002416
CAS číslo: 50-79-3
EINECS: 200-065-7