Tisk…
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 705 CZK
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
Bod varu: 82 °C/1mmHg
Bod tání: 24…26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798005
CAS číslo: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II