Tisk…
(Methylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 622 CZK
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulphonyl)benzene
(Methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₈O₂S
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014741
CAS číslo: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8