Tisk…
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 3020 CZK
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002524
CAS číslo: 619-04-5
EINECS: 210-576-7