Tisk…
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-5-nitrobenzoate
OR24114-25G
APOSOR24114-25GEA 3610 CZK
APOSOR24114-25G
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1601 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278157
CAS číslo: 3816-62-4