Tisk…

2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR24108-1G OR24108-50MG OR24108-250MG OR24108-500MG
APOSOR24108-1GEA 2110 CZK
APOSOR24108-1G APOSOR24108-50MG APOSOR24108-250MG APOSOR24108-500MG
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Vzorec: C₃H₉BrN₄
Bod tání: 181…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012694
CAS číslo: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR