Tisk…
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24100-1G OR24100-250MG OR24100-500MG OR24100-2.5G
APOSOR24100-1GEA 10060 CZK
APOSOR24100-1G APOSOR24100-250MG APOSOR24100-500MG APOSOR24100-2.5G
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Vzorec: C₄H₁₁BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053056
CAS číslo: 197234-18-7