Tisk…
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 1330 CZK
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₄
MW: 156,1360 g/mol
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836162
CAS číslo: 42858-60-6