Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 622 CZK
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Vzorec: C₈H₈ClNS
MW: 185,67 g/mol
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278249
CAS číslo: 17518-48-8