Tisk…
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24098-100G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 2530 CZK
APOSOR24098-100G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000625
CAS číslo: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II