Tisk…
4-Iodo-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 1080 CZK
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylene 98%
4-Iodo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉I
Bod varu: 105…108 °C/5mmHg
Hustota: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013706
CAS číslo: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4