Tisk…
4-Methylimidazolidine-2-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24086-1G OR24086-100MG OR24086-250MG OR24086-500MG OR24086-2.5G OR24086-5G
APOSOR24086-1GEA 14880 CZK
APOSOR24086-1G APOSOR24086-100MG APOSOR24086-250MG APOSOR24086-500MG APOSOR24086-2.5G APOSOR24086-5G
4-Methylimidazolidine-2-thione
4-Methylimidazolidine-2-thione
Vzorec: C₄H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00121569
CAS číslo: 2122-19-2