Tisk…
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24075-100G OR24075-25G
APOSOR24075-100GEA 28240 CZK
APOSOR24075-100G APOSOR24075-25G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₄H₇N₃S
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003111
CAS číslo: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4