Tisk…
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 1450 CZK
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃S
MW: 225,27 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084927
CAS číslo: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III