Tisk…
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24052-1G OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA 1580 CZK
APOSOR24052-1G APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052192
CAS číslo: 1008-95-3