Tisk…
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 7710 CZK
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085146
CAS číslo: 89808-75-3