Tisk…
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 1740 CZK
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Vzorec: C₇H₁₁NO₂S
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085157
CAS číslo: 10442-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III