Tisk…
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 2820 CZK
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15 g/mol
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052580
CAS číslo: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III