Tisk…
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24041-1G
APOSOR24041-1GEA 2730 CZK
APOSOR24041-1G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052581
CAS číslo: 75428-45-4