Chitin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2403-250G
OR2403-25G
APOSOR2403-250GEA
3810
CZK
APOSOR2403-250G
APOSOR2403-25G
Chitin
Chitin
Vzorec:
C₃₀H₅₀N₄O₁₉ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466914 CAS číslo: 1398-61-4 |