Tisk…
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 777 CZK
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 285 °C
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010862
CAS číslo: 3392-97-0