Tisk…
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 4860 CZK
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₅S
Bod tání: 168…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052974
CAS číslo: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III