Tisk…
4-Acetoxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Indolyl acetate
OR2401-100G OR2401-5G OR2401-25G
APOSOR2401-100GEA 20770 CZK
APOSOR2401-100G APOSOR2401-5G APOSOR2401-25G
4-Acetoxyindole 98%
4-Acetoxyindole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010678
CAS číslo: 5585-96-6