Tisk…
2,2'-Dipyridyl disulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 3060 CZK
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide
2,2'-Dipyridyl disulphide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S₂
Bod tání: 56…58 °C
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006287
CAS číslo: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1