Tisk…
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 1040 CZK
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011843
CAS číslo: 6228-47-3