2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23993-1G
OR23993-250MG
OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA
6580
CZK
APOSOR23993-1G
APOSOR23993-250MG
APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₄Cl₃NO₄S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01570024 CAS číslo: 59768-12-6 UN: 3261 ADR: 8,III |