Tisk…
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23986-1G OR23986-250MG OR23986-500MG OR23986-5G
APOSOR23986-1GEA 3380 CZK
APOSOR23986-1G APOSOR23986-250MG APOSOR23986-500MG APOSOR23986-5G
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₃H₁₂O₄
MW: 232,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111711
CAS číslo: 55579-76-5