Tisk…
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 9430 CZK
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod varu: 107 °C/3mmHg
Bod tání: 20…24 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013858
CAS číslo: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II