Tisk…
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23983-1G OR23983-250MG OR23983-500MG OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA 8930 CZK
APOSOR23983-1G APOSOR23983-250MG APOSOR23983-500MG APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00104795
CAS číslo: 55579-70-9