Tisk…
4-Chlorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-4-vinylbenzene
OR2398-100G OR2398-1KG OR2398-250G
APOSOR2398-100GEA 2070 CZK
APOSOR2398-100G APOSOR2398-1KG APOSOR2398-250G
4-Chlorostyrene
4-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138.6
Bod varu: 192 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000632
CAS číslo: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8