Tisk…
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2397-1G OR2397-100MG OR2397-250MG OR2397-500MG OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA 7670 CZK
APOSOR2397-1G APOSOR2397-100MG APOSOR2397-250MG APOSOR2397-500MG APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03236685
CAS číslo: 23012-16-0