Tisk…
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 3020 CZK
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Bod varu: 76…78 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052572
CAS číslo: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III