Tisk…
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-25GEA 0 CZK
APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Bod tání: 84…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052378
CAS číslo: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2