Tisk…
Furan-2-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23914-1G OR23914-250MG OR23914-500MG OR23914-2.5G OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA 3380 CZK
APOSOR23914-1G APOSOR23914-250MG APOSOR23914-500MG APOSOR23914-2.5G APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935200
CAS číslo: 17572-09-7