Tisk…
Myosmine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23912-1G OR23912-5G OR23912-10G
APOSOR23912-1GEA 8700 CZK
APOSOR23912-1G APOSOR23912-5G APOSOR23912-10G
Myosmine 98%
Myosmine
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052019
CAS číslo: 532-12-7