5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23902-1G
OR23902-250MG
OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA
744
CZK
APOSOR23902-1G
APOSOR23902-250MG
APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₆Cl₂N₂O₂S Bod varu: 105 °C/1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052536 CAS číslo: 88398-93-0 UN: 3261 ADR: 8,III |