Tisk…
4-Phenylbutyric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 2690 CZK
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
4-Phenylbutyric acid 98%
4-Phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 165 °C/10mmHg
Bod tání: 49…53 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004403
CAS číslo: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8