Tisk…
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR23898-1G
APOSOR23898-1GEA 1120 CZK
APOSOR23898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181,2 g/mol
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052622
CAS číslo: 81633-29-6