Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
OR23897-1G
OR23897-5G
APOSOR23897-1GEA
622
CZK
APOSOR23897-1G
APOSOR23897-5G
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Vzorec:
C₉H₁₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00087563 CAS číslo: 51145-57-4 |