Tisk…
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR2388-25G
APOSOR2388-25GEA 4730 CZK
APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074865
CAS číslo: 2221-00-3