Tisk…
3,5-Di-tert-butylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 2030 CZK
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Vzorec: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134096
CAS číslo: 2380-36-1