ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2385-1G
OR2385-25G
OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA
622
CZK
APOSOR2385-1G
APOSOR2385-25G
APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrNO₃ Bod tání: 53…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010294 CAS číslo: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |