Tisk…
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23833-1G OR23833-5G
APOSOR23833-1GEA 2070 CZK
APOSOR23833-1G APOSOR23833-5G
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Vzorec: C₄H₈N₄
MW: 112,14 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051647
CAS číslo: 3530-15-2