Tisk…
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 10490 CZK
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Bod varu: 273…276 °C
Bod tání: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045606
CAS číslo: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III